Key Documents
491071
Sigma-Aldrich
3,3′-(1,3-Phenylenedioxy)dianiline-15N2
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
1,3-Bis(3-amino-15N-phenoxy)benzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(OC6H415NH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Pf
107-109 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[15NH2]c1cccc(Oc2cccc(Oc3cccc([15NH2])c3)c2)c1
InChI
1S/C18H16N2O2/c19-13-4-1-6-15(10-13)21-17-8-3-9-18(12-17)22-16-7-2-5-14(20)11-16/h1-12H,19-20H2/i19+1,20+1
Clé InChI
DKKYOQYISDAQER-QTKWTTPSSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable