490849
Terephthalic acid-2,2′-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
1,4-Benzenedicarboxylic acid-carboxyl-13C2
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,4-(13CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
O=[13C](O)C1=CC=C([13C](O)=O)C=C1
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i7+1,8+1
Clé InChI
KKEYFWRCBNTPAC-BFGUONQLSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable