Key Documents
488208
Sigma-Aldrich
Benzylamine-15N
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
α-Aminotoluene-15N, 15N Labeled benzylamine
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH215NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.543 (lit.)
Point d'ébullition
184-185 °C (lit.)
Pf
10 °C (lit.)
Densité
0.990 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[15NH2]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2/i8+1
Clé InChI
WGQKYBSKWIADBV-VJJZLTLGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup