Accéder au contenu
486809
L-Glutamine-(amine-15N)
98 atom % 15N
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
H2NCO(CH2)2CH(15NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.14
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
optical activity
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
185 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
NC(=O)CC[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i6+1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-OGWWSMAPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable