Key Documents
486736
Sigma-Aldrich
Iodoethane-1,1-d2
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonyme(s) :
Ethyl-1,1-d2 iodide
About This Item
Formule linéaire :
CH3CD2I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.509 (lit.)
Point d'ébullition
69-73 °C (lit.)
Pf
-108 °C (lit.)
Densité
1.974 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(C)I
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D2
Clé InChI
HVTICUPFWKNHNG-CBTSVUPCSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup