486671
Fumaric acid-2,3-d2
98 atom % D
Synonyme(s) :
2-Butenedioic-2,3-d2 acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
299-300 °C (subl.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[2H]\C(=C(\[2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1D,2D
Clé InChI
VZCYOOQTPOCHFL-FBBQFRKLSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
446.0 °F
Point d'éclair (°C)
230 °C