484423
1-Phenoxy-2-propanol
≥93%
Synonyme(s) :
DOWANOL® PPh, Propylene glycol phenyl ether, Propylene phenoxytol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥93%
Impuretés
<7% di(propylene glycol) phenyl ether
Indice de réfraction
n20/D 1.523 (lit.)
Point d'ébullition
243 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 198 g/L at 20 °C
Densité
1.064 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(O)COc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
Clé InChI
IBLKWZIFZMJLFL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter