Merck
482196
Poly(dimethylsiloxane-co-methylhydrosiloxane), trimethylsilyl terminated
average Mn ~950, methylhydrosiloxane 50 mol %
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
mol wt
average Mn ~950
Quality Segment
composition
methylhydrosiloxane, 50 mol %
refractive index
n20/D 1.401
viscosity
12 cSt(lit.)
bp
>93 °C (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C
Still not finding the right product?
Pictogrammes
Exclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65.6 °C - closed cup
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter