Key Documents
480592
Sigma-Aldrich
N-Butylethylenediamine
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3NHCH2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
Point d'ébullition
171-172 °C (lit.)
Densité
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCNCCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
DFPGBRPWDZFIPP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N-Butylethylenediamine is a chelating amine ligand.
Application
N-Butylethylenediamine may be used as a ligand in the synthesis of one dimensional copper-azido molecular tape, [Cu2(N-Buen)(N3)4]n where N-Buen = N-butylethylenediamine.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter