479330
Lithium chloride/potassium chloride eutectic
AnhydroBeads™, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lithium potassium chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Essai
99.99% trace metals basis
Composition
LiCl, 44 wt. %
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
357 °C (lit.)
Densité
2.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Li+].[Cl-].[Cl-].[K+]
InChI
1S/2ClH.K.Li/h2*1H;;/q;;2*+1/p-2
Clé InChI
HCQWRNRRURULEY-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
- Microporous separator pellets for primary Li thermal batteries.
- Electrolytic bath for the separation of actinides from lanthanides on aluminum electrode.
- Electrolyte for the reduction and electrorefining of Uranium.
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable