Documents
47718
Sigma-Aldrich
(Formylmethyl)triphenylphosphonium chloride
≥97.0% (AT)
Synonyme(s) :
2-Oxoethyltriphenylphosphonium chloride
About This Item
Formule linéaire :
HCOCH2P(Cl)(C6H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.78
Numéro Beilstein :
4060813
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (AT)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
209-212 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].O=CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18OP.ClH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-16H,17H2;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
RVEJRPJGKXTQIF-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Hydroazidation reactions in preparation of a-azido alcohols
  • Preparation of prodrug (2-hydroxyamino-vinyl)-triphenyl-phosphonium (HVTP) inhibitor of peroxidase activity and apoptosis
  • Intramolecular [4 + 3] cycloaddition reactions
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Jamal Bouitbir et al.
Toxicology, 426, 152281-152281 (2019-08-25)
Sunitinib is cardiotoxic, but the mechanisms are not entirely clear. We aimed to enlarge our knowledge about the role of mitochondria in cardiac toxicity of sunitinib in vitro and in vivo. For this reason, we studied the toxicity of sunitinib