Principaux documents
473669
Sigma-Aldrich
(Aminomethyl)polystyrene
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 2 % cross-linked
Synonyme(s) :
AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Réticulation
2 % cross-linked
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
1.0-2.0 mmol/g loading
Taille des particules
200-400 mesh
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Application
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chen J. et al.
Tetrahedron Letters, 40, 9195-9195 (1999)
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)