471054
Lignosulfonic acid calcium salt
average Mw ~18,000, average Mn ~2,500
Synonyme(s) :
Calcium ligninsulfonate, Lignin calcium sulfonate
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
average Mn ~2,500
average Mw ~18,000
Composition
Ca, 5 wt. %
Impuretés
16 wt. % reducing sugars
5 wt. %
Solubilité
H2O: soluble
Chaîne SMILES
[Ca+2].[S](=O)(=O)([O-])CCCc1cc(c(cc1)OC(C[S](=O)(=O)O)Cc2c(c(ccc2)OC)[O-])OC
InChI
1S/C20H26O10S2.Ca/c1-28-18-7-3-6-15(20(18)21)12-16(13-32(25,26)27)30-17-9-8-14(11-19(17)29-2)5-4-10-31(22,23)24;/h3,6-9,11,16,21H,4-5,10,12-13H2,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);/q;+2/p-2
Clé InChI
RYAGRZNBULDMBW-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable