Documents
467138
Sigma-Aldrich
Chlorodimethylphenethylsilane
≥98%
Synonyme(s) :
Chlorodimethyl(2-phenylethyl)silane, Dimethyl(2-phenylethyl)chlorosilane, Dimethyl(phenethyl)chlorosilane
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH2Si(CH3)2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.76
Numéro Beilstein :
2935510
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Point d'ébullition
57 °C/0.03 mmHg (lit.)
Densité
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(Cl)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15ClSi/c1-12(2,11)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3
Clé InChI
SBBQHOJYUBTWCW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter