464929
5-Hexenoic acid
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
Point d'ébullition
105 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCC=C
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2H,1,3-5H2,(H,7,8)
Clé InChI
XUDOZULIAWNMIU-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter