A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH(NH2)CONH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.62
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]25/D +25.8°, c = 1 in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
266-270 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.CC(C)[C@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C5H12N2O.ClH/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3-4H,6H2,1-2H3,(H2,7,8);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
XFCNYSGKNAWXFL-WCCKRBBISA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c