44198
4-Dodecylbenzenesulfonic acid
mixture of isomers, ≥95%
Synonyme(s) :
p-Dodecylbenzenesulfonic acid
About This Item
Produits recommandés
Description
anionic
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
liquid
Poids mol.
326.49 g/mol
Technique(s)
blocking: suitable
Impuretés
≤2% H2SO4
Densité
1.06 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C18H30O3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21)
Clé InChI
KWXICGTUELOLSQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- As a solvent for the synthesis of 2-(1,5-diaryl-1,4-pentadien-3-ylidene)-hydrazinecarboximidamide hydrochlorides.
- In situ coating of rutile nanoparticles.
- As a stabilizer in the preparation of colloidal CdS.
- In the fabrication of solid-state dye-sensitized solar cells (DSSCs).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter