437417
Barium thiosulfate
98%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Essai
98%
Forme
solid
Chaîne SMILES
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/Ba.H2O3S2/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable