433829
4-Hydrazinobenzoic acid hydrochloride
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
253 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.NNc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)11;/h1-4,9H,8H2,(H,10,11);1H
Clé InChI
XHLQMKQBCHYRLC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable