Principaux documents
418870
Sigma-Aldrich
Poly(acrylonitrile-co-butadiene), dicarboxy terminated
average Mn ~3,800, acrylonitrile 8-12 wt. %
About This Item
Formule linéaire :
HO2C[CH2CH(CN)]x(CH2CH=CHCH2)yCO2H
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
viscous liquid
Niveau de qualité
Activité spécifique
1.9 carboxyl groups per molecule
Poids mol.
average Mn ~3,800
Composition
acrylonitrile, 8-12 wt. %
Indice de réfraction
n20/D 1.515 (lit.)
Viscosité
600 poise(27 °C, Brookfield)(lit.)
Indice d'acide
28
Température de transition
Tg −66 °C (DSC)
Densité
0.924 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
N#CC=C.C(=C)C=C
InChI
1S/C4H6.C3H3N/c1-3-4-2;1-2-3-4/h3-4H,1-2H2;2H,1H2
Clé InChI
NTXGQCSETZTARF-UHFFFAOYSA-N
Application
Component of epoxy-based adhesives, composites and coatings. Intermediate in corrosion-resistant vinyl esters, acrylated epoxies used in radiation curing and photopolymer printing plates.
Caractéristiques et avantages
Enhances impact strength, thermal shock, peel strength and crack resistance of epoxy compositions.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup