413658
Indium(I) iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Indium monoiodide
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Niveau de qualité
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
beads
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: indium
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Chaîne SMILES
[In]I
InChI
1S/HI.In/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FOVZCYAIUZHXGB-UHFFFAOYSA-M
Application
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Articles
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.