Key Documents
412783
Sigma-Aldrich
Dimethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate
99%
About This Item
Formule linéaire :
C3H4(CO2CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
Point d'ébullition
196-198 °C (lit.)
Densité
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)C1(CC1)C(=O)OC
InChI
1S/C7H10O4/c1-10-5(8)7(3-4-7)6(9)11-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
PWLLZZMFFZUSOG-UHFFFAOYSA-N
Application
Dimethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate may be used in the preparation of α-diazo-β-ketoester.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Asymmetric approach to the pentacyclic skeleton of Aspidosperma alkaloids via enantioselective intramolecular 1, 3-dipolar cycloaddition of carbonyl ylides catalyzed by chiral dirhodium (II) carboxylates.
Nambu H, et al.
Tetrahedron Letters, 50(26), 3675-3678 (2009)