Documents
411752
Sigma-Aldrich
1,3-Butanediol diacrylate
98%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCO2CH2CH2CH(CH3)O2CCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Contient
500 ppm hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(CCOC(=O)C=C)OC(=O)C=C
InChI
1S/C10H14O4/c1-4-9(11)13-7-6-8(3)14-10(12)5-2/h4-5,8H,1-2,6-7H2,3H3
Clé InChI
FQMIAEWUVYWVNB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hanzhuo Fu et al.
Electrophoresis, 37(21), 2882-2890 (2016-11-05)
This paper details a method for separation and identification of six antidepressant compounds using an acrylate-based porous monolithic capillary. Detection takes place using CEC coupled with UV or mass spectrometric detection. The CEC-UV method provides an effective and efficient method