Principaux documents
405450
Sigma-Aldrich
Poly(Bisphenol A-co-epichlorohydrin), glycidyl end-capped
average Mn ~1,075
Synonyme(s) :
Bisphenol A diglycidyl ether-bisphenol A copolymer
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
chunks
Poids mol.
average Mn ~1,075
Pf
75-80 °C
Température de transition
Tg (DSC) 41 °C (onset)
Chaîne SMILES 
ClCC4OC4.O3C(C3)CO.Oc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(cc2)O.OC(CO)CO
Clé InChI
YCDGZAHDCFWTHG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves