401293
Rubidium hydroxide hydrate
Synonyme(s) :
Rubidium hydroxide, Rubidium(1+) hydroxide hydrate
About This Item
Produits recommandés
Forme
crystals and lumps
Niveau de qualité
Composition
Degree of hydration, ~1
Concentration
≤15.4% (% OH, titration by HCl)
Impuretés
≤15% Rb2CO3
Chaîne SMILES
O.[OH-].[Rb+]
InChI
1S/2H2O.Rb/h2*1H2;/q;;+1/p-1
Clé InChI
CHAWVFWLJTUJNI-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges