393835
o-Xylylene N,N-diethylphosphoramidite
technical grade
Synonyme(s) :
3-(Diethylamino)-1,5-dihydro-2,4,3-benzodioxaphosphepine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.541 (lit.)
Point d'ébullition
95-96 °C/0.1 mmHg (lit.)
Solubilité
THF: soluble
acetonitrile: soluble
cold water: insoluble
dichloromethane: soluble
Densité
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCN(CC)P1OCc2ccccc2CO1
InChI
1S/C12H18NO2P/c1-3-13(4-2)16-14-9-11-7-5-6-8-12(11)10-15-16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
Clé InChI
JDAKPBBWYIWXJF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- bicyclic glycosyl phosphite
- pentakis(o-xylylene phosphate)
- o-xylylene alkyl phosphites
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup