388246
Dimethylamine solution
2.0 M in methanol
Synonyme(s) :
N,N-Dimethylamine
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1.90 -2.20 M (NaOH, titration)
2.0 M in methanol
Densité
0.775 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
Clé InChI
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Eyes, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
41.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
5 °C - closed cup