Key Documents
387444
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-nitrobenzoylacetate
97%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4COCH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
75-77 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11NO5/c1-2-17-11(14)7-10(13)8-4-3-5-9(6-8)12(15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
Clé InChI
DSOJMGUVLXTQSE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable