382655
2-Hydroxymethyl-12-crown-4
95%
Synonyme(s) :
(12-Crown-4)-2-methanol, 1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan-2-methanol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.480 (lit.)
Point d'ébullition
115 °C/0.04 mmHg (lit.)
Densité
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCC1COCCOCCOCCO1
InChI
1S/C9H18O5/c10-7-9-8-13-4-3-11-1-2-12-5-6-14-9/h9-10H,1-8H2
Clé InChI
NJIPEIQHUNDGPY-UHFFFAOYSA-N
Application
- To prepare an ester of lasalocid with crown ether to study its complex formation with monovalent cations.
- To prepare hydrogel adsorbents for potential usage in the recovery of lithium-ions from seawater.
- As a starting material in the synthesis of metal-free phthalocyanines and metallophthalocyanines.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter