Documents
381357
Sigma-Aldrich
Gallium(III) bromide
99.999%
Synonyme(s) :
Gallium tribromide
About This Item
Formule linéaire :
GaBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.44
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
99.999%
Forme
chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: gallium
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Point d'ébullition
279 °C (lit.)
Pf
121.5 °C (lit.)
Solubilité
H2O: slightly soluble(lit.)
Densité
3.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[Ga](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
Application
Gallium(III) bromide may be used to catalyze the coupling of indoles with phenylacetylene to form 1,1-bis(1H-3-indolyl)-1-phenylethanes.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Gallium(III) halide-catalyzed coupling of indoles with phenylacetylene: synthesis of bis(indolyl)phenylethanes
Yadav JS, et al.
Tetrahedron Letters, 45(41), 7577-7579 (2004)