375160
(S)-(+)-Ibuprofen
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
S-(+)-IBU, (S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic acid, (S)-(+)-4-Isobutyl-α-methylphenylacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +59°, c = 2 in ethanol
Pf
49-53 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1
Clé InChI
HEFNNWSXXWATRW-JTQLQIEISA-N
Informations sur le gène
human ... IL8RA(3577) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCsuitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique