372285
2-Ethyl-9,10-dimethoxyanthracene
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
117-119 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCc1ccc2c(OC)c3ccccc3c(OC)c2c1
InChI
1S/C18H18O2/c1-4-12-9-10-15-16(11-12)18(20-3)14-8-6-5-7-13(14)17(15)19-2/h5-11H,4H2,1-3H3
Clé InChI
SURWYRGVICLUBJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable