367494
D-Glyceric acid calcium salt dihydrate
99%
Synonyme(s) :
(R)-2,3-Dihydroxypropanoic acid calcium salt dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]20/D +13°, c = 5 in H2O
Pf
134 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.OC[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m11.../s1
Clé InChI
OKEVQKKVYQHNFW-AKYROZSLSA-L
Application
- As an electrolyte for electrocatalytic oxidation of glycerol.
- As a precursor to synthesize diacylester derivatives of glyceric acid esterified with palmitoyl chloride and linoleoyl chloride.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable