Principaux documents
366935
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Benzyl-3-pyrrolidinol
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]23/D +3.7°, c = 5 in methanol
Indice de réfraction
n20/D 1.548 (lit.)
pb
116 °C/0.9 mmHg (lit.)
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H15NO/c13-11-6-7-12(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11,13H,6-9H2/t11-/m1/s1
Clé InChI
YQMXOIAIYXXXEE-LLVKDONJSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter