366412
N-Benzyl-N-methylethanolamine
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
2-(N-Benzyl-N-methylamino)ethanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.529 (lit.)
Point d'ébullition
95-105 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(CCO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11(7-8-12)9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,12H,7-9H2,1H3
Clé InChI
WOUANPHGFPAJCA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter