366137
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
32-34 °C (lit.)
Densité
1.417 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H3ClF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
Clé InChI
JFZJMSDDOOAOIV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup