349666
2-Phenylbutyryl chloride
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.516 (lit.)
Point d'ébullition
122-125 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(C(Cl)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11ClO/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3
Clé InChI
QGXMHCMPIAYMGT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter