Documents
339032
Sigma-Aldrich
Triethylene glycol di(p-toluenesulfonate)
98%
Synonyme(s) :
2,2′-(Ethylenedioxy)diethyl ditosylate, Triethylene glycol ditosylate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3C6H4SO3CH2CH2OCH2-)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.55
Numéro Beilstein :
632509
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
78-82 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C20H26O8S2/c1-17-3-7-19(8-4-17)29(21,22)27-15-13-25-11-12-26-14-16-28-30(23,24)20-9-5-18(2)6-10-20/h3-10H,11-16H2,1-2H3
Clé InChI
KCONMNWPRXAWKK-UHFFFAOYSA-N
Application
Triethylene glycol di(p-toluenesulfonate) was used in the synthesis of 1-[4-(1,4,7,10-tetraoxa-13-aza-cyclopentadec-13-yl)-phenyl] ethanone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Mei-Lin Ho et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(1), 98-103 (2005-12-17)
A new metal cation probe bearing a central Ir(III) element and 1-aza-15-crown-5-ether substituted pyridyl pyrazolate as the chelate was synthesized. The octahedral molecular structure of was confirmed using single crystal X-ray diffraction analyses. Subsequent photophysical study showed yellow-green emission at