Key Documents
338559
Sigma-Aldrich
Methyl 3-isoquinolinecarboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
86-88 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc2ccccc2cn1
InChI
1S/C11H9NO2/c1-14-11(13)10-6-8-4-2-3-5-9(8)7-12-10/h2-7H,1H3
Clé InChI
ZBCGBIZQNMVMPC-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl 3-isoquinolinecarboxylate was used in the preparation of 3-acetylisoquinoline.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Photophysics of [Pt {4-(o-tolyl) isqbipy} Cl] SbF.
Fielda JS, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, 65b, 1318-1326 (2010)