Merck
337048
2,2-Dimethyl-1-phenyl-1-propanol
99%
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)3CCH(C6H5)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
99%
bp
90 °C/5 mmHg (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
CC(C)(C)C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H16O/c1-11(2,3)10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8,10,12H,1-3H3
InChI key
YBVRFTBNIZWMSK-UHFFFAOYSA-N
General description
Raney nickel and Raney cobalt catalyzed transfer hydrogenolysis of 2,2-dimethyl-1-phenyl-1-propanol has been reported. Kinetic resolution of 2,2-dimethyl-1-phenyl-1-propanol using a lead dioxide anode modified with poly-S-valine grafted on to a polypyrrole film has been reported. An efficient Cu(I)-catalyzed oxidation of 2,2-dimethyl-1-phenyl-1-propanol with di-tert-butyldiaziridinone as oxidant under mild conditions has been investigated.
Application
2,2-Dimethyl-1-phenyl-1-propanol was used in the preparation of 2,2-dimethylpropiophenone.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97.00 °C - closed cup
EPI (équipement de protection individuelle)