334545
Potassium gold(III) chloride
98%
Synonyme(s) :
Potassium tetrachloroaurate(III), Gold potassium chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Solubilité
H2O: soluble
alcohol: soluble
ethanol: soluble
Chaîne SMILES
[K+].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.K/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
Clé InChI
JMONCQYBAMKVQQ-UHFFFAOYSA-J
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable