Merck
333387
Chromium(III) fluoride tetrahydrate
97%
Synonyme(s) :
Chromic fluoride tetrahydrate, Chromium trifluoride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CrF3 · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.05
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-137-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
97%
form
powder
reaction suitability
core: chromium
SMILES string
O.O.O.O.F[Cr](F)F
InChI
1S/Cr.3FH.4H2O/h;3*1H;4*1H2/q+3;;;;;;;/p-3
InChI key
NJSCURCAHMSDSL-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mot-clé
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges