330477
1-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone
98%
Synonyme(s) :
1-(β-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone, 1-(2-Hydroxyethyl)-2-oxopyrrolidine, 2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)ethanol, 2-Hydroxyethylpyrrolidin-2-one, N-(β-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidinone, N-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidinone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
140-142 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H11NO2/c8-5-4-7-3-1-2-6(7)9/h8H,1-5H2
Clé InChI
WDQFELCEOPFLCZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
It can also be used as a building block in the synthesis of hexakis[2-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethoxy]cyclotriphosphazene by a nucleophilic substitution reaction with hexachlorocyclotriphosphazene.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter