324949
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic acid
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
242 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Chaîne SMILES
OC(=O)C1C(C(C1C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O8/c9-5(10)1-2(6(11)12)4(8(15)16)3(1)7(13)14/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
CURBACXRQKTCKZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable