324922
(−)-Methyl (S)-3-bromo-2-methylpropionate
97%
Synonyme(s) :
(−)-Methyl (S)-β-bromoisobutyrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −23 to −16°, c = 5 neat
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Point d'ébullition
97.5-98.5 °C/62 mmHg (lit.)
Densité
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)[C@H](C)CBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
Clé InChI
FKWNAVCXZSQYTA-SCSAIBSYSA-N
Application
- As a reference substrate in the alkylation reactions of vitamin B12 derivatives.
- As a starting material in the preparation of biologically significant 3-[(2H-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide-3-yl)thio]-2-methylpropanoic acids.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter