322431
Potassium pyrophosphate
97%
Synonyme(s) :
Potassium diphosphate tetrabasic, Tetrapotassium diphosphate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
1300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4K.H4O7P2/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q4*+1;/p-4
Clé InChI
RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable