311022
Di(2-pyridyl) thionocarbonate
98%
Synonyme(s) :
Di-2-pyridyl thionocarbonate, O,O-Di(2-pyridinyl) thiocarbonate, O,O-Di(pyridin-2-yl) carbonothioate, O,O′-Di(pyridin-2-yl) carbonothioate, Thiocarbonic acid di-O,O-(2-pyridyl) ester
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
94-98 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
S=C(Oc1ccccn1)Oc2ccccn2
InChI
1S/C11H8N2O2S/c16-11(14-9-5-1-3-7-12-9)15-10-6-2-4-8-13-10/h1-8H
Clé InChI
IKYOVSVBLHGFMA-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable