Principaux documents
306061
Sigma-Aldrich
Glycer(ol-d3)
99 atom % D
Synonyme(s) :
1,2,3-Propanetriol-d3
About This Item
Formule linéaire :
(DOCH2)2CHOD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
95.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté isotopique
99 atom % D
Essai
99% (CP)
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Composition
D2O and H2O, ≤1.5%
Indice de réfraction
n20/D 1.4676 (lit.)
pb
182 °C (lit.)
Pf
20 °C (lit.)
Densité
1.302 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]OCC(O[2H])CO[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i4D,5D,6D
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-WVALGTIDSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup