304220
4-Bromo-2-fluoroaniline
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
40-42 °C
Chaîne SMILES
Nc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H5BrFN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
Clé InChI
GZRMNMGWNKSANY-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup