Principaux documents
303356
Sigma-Aldrich
Methyl 12-oxooctadecanoate
98%
Synonyme(s) :
Methyl 12-ketostearate, Methyl 12-oxostearate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CO(CH2)10CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
pb
178-180 °C/0.8 mmHg (lit.)
Pf
46-48 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketone
Chaîne SMILES 
CCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h3-17H2,1-2H3
Clé InChI
XVSPEBNRFAFNAV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl 12-oxooctadecanoate is a long chain keto fatty acid and its reaction with hydrazoic acid was studied.
Application
Methyl 12-oxooctadecanoate was used in preparation of methyl hexahydro-3-hexyl-6-thioxo-1,2,4,5-tetrazine-3-undecanoate, hexahydrothioxotetrazine fatty derivative, via reaction with thiocarbohydrazide.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable